Learn More
MedChemExpress Bergapten
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 216.19 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 484-20-8 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.77% |
| Solubilité | DMSO : 20 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.46 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | 5-Methoxypsoralen |
| Cible | Cytochrome P450∣Autophagy |
| Afficher plus |