Learn More
MedChemExpress Bergapten
Code produit 16482519
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16482519 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0370
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Bergapten is a natural anti-inflammatory and anti-tumor agent. Bergapten is inhibitory towards mouse and human CYP isoforms.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 216.19 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 484-20-8
Type de produit Natural Products
Pureté 99.77%
Solubilité DMSO : 20 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.46 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme 5-Methoxypsoralen
Cible Cytochrome P450∣Autophagy
Quantité 1 g