Learn More
Berkshire™ BCR™ Papier bond pour salle blanche
BIOPHARMA
Code produit 16434639 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16434639 Blanc 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16434639 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur BB6808118W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.20€
    337.10€ / 8 pièces
    Économisez 150.10€
    30% de réduction
Expédition estimée: 26-02-2027
Excellent choix pour une utilisation dans les photocopieurs et les imprimantes laser. ISO Classe 3 à 7 (Classe de salle blanche 1 à 10 000). Blue Bond n'est pas recommandé pour l'autoclavage.
Papier à lettres économique et léger, polyvalent, disponible en blanc et bleu 8,5 × 11 in (22 × feuilles de 28 cm.
Conçu pour les environnements de salles blanches, BCR (marque déposée) Le produit Bond est fabriqué à partir de cellulose de la plus haute qualité provenant de forêts spécialement sélectionnées et est spécialement enduit pour minimiser la libération de particules et de fibres.
  • Utilisez ces pages ultra-propres et résistantes à la chaleur dans tout type de salle blanche pour la photocopie ou l'impression offset, ou comme feuilles de traçabilité des lots, dossiers de lots ou pages standard dans les manuels de salles blanches.
  • Compatible avec toutes les photocopieuses et imprimantes laser standard sans risque de bourrage.
  • Les bords finement coupés réduisent la contamination particulaire
  • La faible charge statique empêche les pages de coller entre elles.
  • Emballé deux fois pour garantir une propreté optimale
  • Autoclavable
Informations sur la commande
500 documents par pack. Poids du papier, 18 lb. (68 g/m2 ).
Spécification
Matériau Cellulose
Réglé Non
Width (English) Page 8,5 in
Longueur (impériale) de page 11 in
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 8,5 x 11 in
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 216 mm
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 28 cm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Classes A, B et C/Classe ISO 3-7
À utiliser avec (application) Photocopie ou impression offset, ou sous forme de fiches de traçabilité des lots, de dossiers de lots ou de pages standard dans les manuels de salles blanches
À utiliser avec (équipement) Photocopieurs et imprimantes laser standard
Papier ordinaire Oui
Type de produit Papier blanc pour salle blanche
Poids (impériale) 18 lb.
Poids (métrique) 22.6 gsm