Learn More
Berkshire™ BCR™ Cadre de tête de serpillière
Code produit 17856914 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
17856914 Autoclavable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17856914 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur BCR.MOP4.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.80€
    145.75€ / 1 pièces
    Économisez 39.05€
    21% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Nettoyez les sols, les murs et les surfaces critiques avec le support de balai plat grand format BCR™ Mop 4. Sa structure légère en aluminium anodisé est autoclavable, et ses œillets en plastique permettent de fixer rapidement les essuyeurs pour un nettoyage efficace dans les salles blanches ISO classes 3 à 8.
  • Des ressorts en acier inoxydable ou des œillets en plastique maintiennent plusieurs essuyeurs de balai à franges en place et sont très faciles à utiliser
  • La face inférieure du balai est lisse et ne présente ni lignes ni rainures où des bactéries ou d'autres contaminants pourraient se déposer
  • Propre, léger et durable
  • Aluminium anodisé de haute qualité
  • Autoclavable (les œillets en plastique ne sont pas autoclavables)
  • Œillets en plastique pour fixer les essuyeurs
Spécification
Dimensions 3,5 x 23 in (9 x 58 cm)
Type de produit Support de tête d’essoreuse
Type de tête Plat
Couleur Gris
Longueur (impériale) 3,5 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 9 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 58 cm
Largeur (impériale) 23 in
Jetable Réutilisable
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (équipement) BCR Système de serpillière plate
À utiliser avec (application) ISO Étages de classe 3 à 7, murs/plafonds, nettoyage en salle blanche ou sèche
Certifications/Conformité ISO Classes 3 à 7, salle blanche classe 1 à 10 000
Color-coded Non
Matériau Aluminium