Learn More
Berkshire™ Lingettes pour salle blanche Durx™ 670
Code produit 15777187 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
7 x 8 po (17,7 x 25,4 cm)
Quantité d’emballage:
1200/paquet
150/Paquet
300/paquet
Conditionnement:
1 pièce
10800 pièces
12000 pièces
150 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage unitSize
15777187 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 1200/paquet 12000 pièces
15530432 12 x 12 in 150/Paquet 150 pièces
16824621 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 300/paquet 1 pièce
18828580 7 x 8 po (17,7 x 25,4 cm) 300/paquet 10800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15777187 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur DR670.0404.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.09€
    455.99€ / 12000 pièces
    Économisez 50.10€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications de classe à salle blanche ISO 5 à 8 (100 à 100000)
  • 55 % de cellulose hydroentangle mécanique/45 % de polyester; pas de liants secondaires
  • Autoclavables à la vapeur pour une utilisation dans des zones aseptiques
  • Bonne compatibilité avec l’IPA et d’autres solvants
  • Douces, très absorbantes et durables; lingette à usage général
  • Faible tendance à perdre des particules; faibles substances extractibles
  • Également disponibles en tant que séparateurs de plaquettes pour l’empilement horizontal de plaquettes
Informations sur la commande
Poids de base : 67,6 g/m2
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10 cm
Matériau Polyester Cellulose
Compatibilité Solutions de nettoyage et de désinfection courantes
Autoclavable Autoclavable
Poids de base 67,6
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH, USP
Couleur Blanc
Structure Non tissé
Dimensions (L x l) 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans des environnements de salle blanche de classe 5 et plus, pour l'essuyage et le polissage des surfaces, y compris les optiques.
À utiliser avec (équipement) Pour l'aérospatiale, l'électronique de défense, la transformation des aliments, l'assemblage d'ordinateurs et la fabrication de semi-conducteurs, de circuits imprimés, de dispositifs pharmaceutiques et biomédicaux.
Quantité d’emballage 1200/paquet