Learn More
Berkshire International™ Lingettes stériles Gamma Wipe™ 300
Artikelnummer. 15792842 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
Pakningsstørrelse:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x l) Pakningsstørrelse
15792842 12 x 12 in 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15792842 Leverandør Berkshire International™ Leverandørnr. GW300ST25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    841.33€ / 250 pièces
    Économisez 173.67€
    17% de réduction
Expédition estimée: 15-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
Certificat de stérilité dans chaque boîte.
Pour une utilisation dans ISO Applications de classe 3 (classe 1).
  • Lingettes stériles 100 % en polyester à filaments continus tricoté sous forme de tube et scellées aux deux extrémités ouvertes
  • Excellente résistance à l’eau pour faciliter le nettoyage général de la salle de remplissage ou principale ; bonne compatibilité avec des assainisseurs et des désinfectants tels que des agents de blanchiment, des phénols et des composés d’ammonium quaternaire
  • Extrêmement absorbantes pour l’absorption de déversements dans la fabrication de médicaments administrés par voie parentérale
  • Idéales pour les environnements aseptiques et les zones de soutien où l’exclusion microbienne est exigée
  • Blanchies dans une salle blanche ISO de classe 4 (classe 10), puis stérilisées par irradiation aux rayons gamma
Ordreinfo
Sachet à en-tête avec test d’intégrité du paquet et numéro de lot gravé sur chaque boîte. Poids de base : 189 g/m2.
Tekniske data
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,48 cm
Matériau Polyester
Absorbance Hautement absorbant
Compatibilité Solutions de nettoyage et de désinfection courantes
Poids de base 181
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH
Bords Scellée brevetée
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans les environnements stériles de classe ISO 4 et plus où l’exclusion microbienne est exigée, excellente pour le nettoyage des dispositifs médicaux
À utiliser avec (équipement) Pour le nettoyage des postes de travail sous flux d’air laminaire stérile, des isolateurs de barrière et des unités de confinement biologique
Épaisseur 2 plis
Stérilité Stérile
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.