Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe™ : 67 lingettes
BIOPHARMA
Code produit 12897143 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12897143 12 x 12 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12897143 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur GW67ST25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.75€
    266.72€ / 500 pièces
    Économisez 203.03€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-02-2027
Includes
Certificat de stérilité avec chaque cas ; conforme aux exigences de BPFa en matière de traçabilité.
Pour une utilisation dans les applications ISO de classe 5 (classe 100). Douces, très absorbantes et durables avec de faibles niveaux de substances extractibles.
  • 55 % de cellulose hydroentangle/45 % de polyester
  • Idéales dans les zones centrales stériles où l’exclusion microbienne est exigée
  • Haut niveau d’absorbance et faible niveau de génération de particules
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
    • Combinaison excellente de résistance du polyester synthétique et de propreté avec les caractéristiques absorbantes de la cellulose
    • Compatible chimiquement avec les solutions de nettoyage et de désinfection courantes, notamment l’alcool isopropylique, les phénols, les agents de blanchiment et les composés d’ammonium ternaire
Informations sur la commande
Sachet à en-tête avec test d’intégrité du paquet et numéro de lot gravé sur chaque boîte. Poids de base : 68 g/m2.
Compliance
Certifiées stériles selon un niveau garanti de stérilité de 10-6 conforme aux normes nationales américaines ANSI/AAMI/ISO et aux normes européennes EN1174 et EN552.
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,48 cm
Matériau Polyester Cellulose
Compatibilité Solutions de nettoyage et de désinfection courantes
Poids de base 72,1
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans les environnements stériles de classe ISO 4 et plus où l'exclusion microbienne est exigée, excellent pour le nettoyage des dispositifs médicaux.
À utiliser avec (équipement) Pour le nettoyage des unités de flux laminaire stérile, des isolateurs et des unités de confinement biologique.