Learn More
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Essuie-glaces
Code produit 17822135 Tous les produits Berkshire Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
600 pièces
800 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17822135 12 x 12 in 600 pièces
15526344 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17822135 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur MSSS.1212.12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chiffonnette en maille 100 % polyester, lavée en salle blanche et à bords scellés. ISO Classe 3 à 5 (Classe de salle blanche 1 à 100).
  • 100 % en tricot polyester à filaments continus
  • Conception à deux plis avec une structure et un motif de inscrit unique
  • Bord soudé aux ultrasons pour une contamination réduite des fibres
  • Lavés et emballés dans le nouveau-né du nouveau-né’ s ISO Salle blanche de classe 4
Spécification
Type de produit MicroSeal SuperSorb™ Lingettes pour salle propre
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30.48 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30.48 cm
Matériau Tricot de polyester
Compatibilité IPA, Acétone et autres solvants
Poids de base 267
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Nettoyage de la chambre et traitement de la cmP
Épaisseur 2-ply