Learn More
Berkshire™ 3000 lingettes spécialisées présaturées SatPax™
BIOPHARMA
Product Code. 12837153 Shop All Berkshire Products
Change view
Click to view available options
Solution de saturation:
70 % IPA / 30 % DI
Unit Size:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Solution de saturation Unit Size
12837153 70 % IPA / 30 % DI 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12837153 Supplier Berkshire™ Supplier No. SPX3000.001.12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.73€
    42.65€ / 30 pièces
    Économisez 16.08€
    27% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation dans les environnements de salles blanches de classe ISO 3 à 5 et supérieures
  • Les lingettes en polyester tricoté résolvent les problèmes de sécurité associés au stockage, au mélange et à la distribution des solvants ; améliorent également le processus de nettoyage
  • Procédé de bord soudé breveté pour une contamination réduite des fibres
  • présaturée avec des concentrations et une saturation homogènes d’eau IPA / DI
Order Info
Mesure 9 x 9 (23 x 23 cm). 30 plis en J disponibles par sachet flexible réscellable.
Specifications
Type de produit Essuie-tout pré-imprégné d'IPA
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,86 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,86 cm
Matériau Tricot de polyester
Poids de base 145
Certifications/Conformité RoHS, REACH
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans les salles blanches de classe ISO 3 à 5 et plus, pour le nettoyage humide de surfaces critiques où le contrôle des solvants inflammables et des concentrations de solvants inflammables est nécessaire.
Épaisseur 2 plis
Solution de saturation 70 % IPA / 30 % DI
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol