Includes
Certificat de stérilité fourni avec chaque boîtier.
- Fabriqué à partir d'un mélange non tissé composé de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester, stérilisé par irradiation gamma à un niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶.
- Présaturé avec 70 % d'alcool isopropylique et 30 % d'eau déminéralisée pour une désinfection ou un nettoyage en une seule étape
- Un numéro de lot sur chaque emballage garantit la qualité et la traçabilité de chaque lot, ainsi que l'assurance de stérilité.
Informations sur la commande
Poids de base : 67,6 g/m2 . Emballé de 30 plis en C dans un sachet flexible refermable.
Compliance
Des analyses de la charge biologique et un audit de dose de stérilité ont été effectués, conformément aux normes nationales nationales ANSI/ISO/AAMI.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pré-saturées |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22.86 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22.86 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Poids de base | 67.6 |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation dans ISO Environnements de salles blanches stériles de classe 5 et supérieure, nettoyage final des surfaces ou des produits avant fabrication ou conditionnement |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sterile SatPax 1000
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropanol