Learn More
Berkshire™ Lingettes Super Polx™ 1200
Code produit 12796035 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
150/Paquet
600/Pk.
75 (en vrac)
Conditionnement:
12000 pièces
150 pièces
75 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage unitSize
12796035 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) 600/Pk. 12000 pièces
12807153 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 150/Paquet 150 pièces
12817153 12 x 12 in 75 (en vrac) 75 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12796035 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur DR770040410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.90€
    408.76€ / 12000 pièces
    Économisez 135.14€
    24% de réduction
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications de classe ISO 4 (classe 10)
  • Maille 100 % polyester à filaments continus de qualité exceptionnelle
  • Bonne compatibilité avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
  • Résistance chimique avec faible génération d’ions
  • Durables pour les séchages abrasifs
  • Face et bords doux pour les surfaces délicates
  • Blanchies et conditionnées en salle blanche de classe ISO 4 (classe 10)
Informations sur la commande
Poids de base : 145 g/m2.
† Emballage en vrac.
Spécification
Type de produit Cleanroom Wipe
Longueur (impériale) 4 in.
Longueur (métrique) 10 cm
Largeur (impériale) 4 in.
Largeur (métrique) 10 cm
Matériau Polyester Knit
Compatibilité IPA, Acetone and other solvents
Poids de base 151
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH
Bords Knife cut
Dimensions (L x l) 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
À utiliser avec (application) CD and DVD manufacturing operations
Quantité d’emballage 600/Pk.
Stérilité Non-sterile