Learn More
Berkshire™ Lingettes Super Polx™ 1200
BIOPHARMA
Code produit 12817153 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
150/Paquet
600/Pk.
75 (en vrac)
Conditionnement:
12000 pièces
150 pièces
75 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Conditionnement
12817153 12 x 12 in 75 (en vrac) 75 pièces
12796035 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 600/Pk. 12000 pièces
12807153 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 150/Paquet 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12817153 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur S1200.1212.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.20€
    79.93€ / 75 pièces
    Économisez 28.27€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les applications de classe ISO 4 (classe 10)
  • Tricoté avec du polyester à filaments continus de qualité supérieure 100 %
  • Bonne compatibilité avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
  • Résistant aux produits chimiques avec faible génération d’ions
  • Durable pour l’essuyage abrasif
  • bords et touché doux pour les surfaces sensibles
  • Blanchissage et emballage en salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 4 (classe 10)
Informations sur la commande
Poids de base : 145 g/m2.
† Emballage en vrac.
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,48 cm
Matériau Tricot de polyester
Compatibilité IPA, Acétone et autres solvants
Poids de base 151
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH
Bords Coupe au couteau
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Opérations de fabrication de CD et DVD
Quantité d’emballage 75 (en vrac)