Learn More
Berkshire™ Essuyeurs Ultra-Seal™ 3000
Code produit 18874444 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
600 feuilles
800 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
18874444 12 x 12 in 600 feuilles
18770269 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18874444 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur US3000.1212.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00€
    1028.63€ / 600 feuilles
    Économisez 201.37€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-03-2027
Pour les applications de classe ISO 3 (classe 1)
  • Tricoté en tube à partir d'un fil de polyester à filaments continus de première qualité, 100 %, ne laissant que deux bords bruts (ensuite scellés)
  • L'absence de bords non scellés réduit les risques d'abrasion et de contamination
  • Essuyeur durable à deux épaisseurs offrant une capacité d'absorption deux à trois fois supérieure à celle du polyester à une épaisseur
  • Lavé et conditionné dans un environnement ISO classe 4 (classe 10)
Informations sur la commande
Poids de base : 134 g/m2 (17-988-421) ; 177 g/m2 (17-988-422).
Spécification
Type de produit Nettoyage en salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30.48 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30.48 cm
Matériau Tricot de polyester
Poids de base 177
Certifications/Conformité RoHS 2002/05, REACH
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Nettoyage de la chambre et traitement cmP
Épaisseur 2-ply