Learn More
Feuille de béryllium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,4 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470480 50 x 50 mm 1 pièce
11347078 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11470480 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014756.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-41-7
Formule moléculaire Be
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
Numéro MDL MFCD00134032
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
CID PubChem 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nom IUPAC béryllium
SMILES [Be]
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick, Vacuum tight
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.6g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.4%