Learn More
Feuille mince de béryllium, épaisseur 0,01 mm (0,0004 po), 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit 15436375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436375 25 x 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15436375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041612.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Beryllium Thinfoil
Note relative au nom 0.01mm (0.0004 in.) thick, Not certified pinhole free
CAS 7440-41-7
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.012g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Be
Numéro MDL MFCD00134032
Synonyme glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
Nom IUPAC béryllium
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
CID PubChem 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Pourcentage de pureté 99.8%