Learn More
Fil de béryllium, 0,125 mm (0,005 po) de diamètre, recuit, 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific™
Product Code. 11368988
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 cm
50 cm
1 m
Unit Size:
1m
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11368988 50 cm 50cm
11348988 25 cm -
11358988 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11368988 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042471.BW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-41-7
Formule moléculaire Be
Poids moléculaire (g/mol) 9.01
Numéro MDL MFCD00134032
Clé InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
CID PubChem 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nom IUPAC béryllium
SMILES [Be]
Specifications
Nom chimique ou matériau Beryllium wire
Note relative au nom 0.125mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantité 50 cm
Odeur Odorless
Poids ≈0.023g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.7%