Learn More
SHOWA™ 892 Non doublé Viton™ Gants en butyle résistants aux produits chimiques
Code produit 12970675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12970675 8 1 paire
12960675 7 -
12980675 9 1 paire
10545742 10 1 paire
10187721 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12970675 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 89208M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.92€
    338.94€ / 1 paires
    Économisez 214.98€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces gants résistants aux produits chimiques et aux acides mesurent 12 in de long et offrent une résistance aux acides hautement corrosifs. Le revêtement en caoutchouc butyle est conçu pour la manipulation d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, tels que le benzène, le toluène et le xylène.
Les gants chimiques et résistants aux acides mesurent 30 cm de long et offrent une résistance aux acides hautement solubles. Le revêtement en caoutchouc butyle est conçu pour la manipulation d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, tels que le benzène, le toluène et le xylène.
  • Moulés avec du caoutchouc fluoroélastomère
  • Revêtement en caoutchouc butyle
  • Résistants aux hydrocarbures
  • Imperméables
  • Résistants aux acides hautement corrosifs
  • Leur surface lisse permet une sensibilité et une sensibilité accrues
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Catégorie III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Viton, Butyle
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 12 mil
Épaisseur (métrique) 0,30 mm
Norme EN388 EN 388:1010X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES DFL
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Roulé
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle 892-08
Séries Série 892
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm