missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BET-BAY 002, MedChemExpress

Code produit 16405866
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16405866 100 mg
16481377 50 mg
16437877 5 mg
16405158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16405866 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12421
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress BET-BAY 002 is a potent BET inhibitor; shows efficacy in a multiple myeloma model.

BET-BAY 002 is a potent BET inhibitor

Spécification

Nom chimique ou matériau BET-BAY 002
Forme physique Solid
CAS 1588521-78-1
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H18ClN5O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.81 mM)
SMILES CC1=NN=C(C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C4=CC=CC=C4C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=C2)O1
Poids moléculaire (g/mol) 403.86
Poids de la formule 403.86
Pourcentage de pureté 99.52%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.