Learn More
Bêta,3-Dinitrostyrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398725 1 g 1g
11308735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12304.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 882-26-8 | C8H6N2O4 | 194.146 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 882-26-8
Formule moléculaire C8H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.146
Numéro MDL MFCD00052063
Clé InChI YOEGXQQUPVDQEE-SNAWJCMRSA-N
Synonyme beta,3-dinitrostyrene, 1-nitro-3-2-nitrovinyl benzene, m,.beta.-dinitrostyrene, trans-m,beta-dinitrostyrene, m-2-nitrovinyl nitrobenzene, 3-nitro-b-nitrostyrene, styrene, m,beta-dinitro-, e, benzene, 1-nitro-3-2-nitroethenyl, 1-nitro-2-m-nitrophenyl ethylene, 1-nitro-3-e-2-nitroethenyl benzene
CID PubChem 5355017
Nom IUPAC 1-nitro-3-[(E)-2-nitroéthényl]benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=C[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau beta,3-Dinitrostyrene
Point de fusion 125°C to 127°C
Quantité 1 g
Beilstein 2051290
Poids de la formule 194.15
Pourcentage de pureté 98%