Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur du récepteur bêta-adrénergique de kinase1
Code produit 15416489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416489 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15416489 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64615.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Jaune
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur sélectif de l’→ARK1 (→-Récepteur Adrénergique Kinase1)
CAS 24269-96-3
Formule moléculaire C12H9NO6
Poids de la formule 263,20
Synonyme Inhibiteur β-ARK1 ; Inhibiteur GRK2
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Inhibiteur du récepteur bêta-adrénergique de kinase1
Forme Poudre