Learn More
P-toluènesulfonate d’ester benzylique de bêta-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472938
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472938 10 g 10g
11482938 50 g 50g
11492938 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18650.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27019-47-2 | C10H14NO2 | 180.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27019-47-2
Formule moléculaire C10H14NO2
Poids moléculaire (g/mol) 180.23
Numéro MDL MFCD00039061
Clé InChI CANCPUBPPUIWPX-UHFFFAOYSA-O
Synonyme beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, h-beta-ala-obzl.tosoh, h-beta-ala-obzl tos, benzyl 3-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, betaala-obzl.tosoh, pubchem12070, acmc-209gum, h-, a-ala-obzl.tosoh, h-ala-obzl p-tosylate
CID PubChem 13502100
SMILES [NH3+]CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Point de fusion 138°C to 139°C
Nom IUPAC 3-(benzyloxy)-3-oxopropan-1-aminium
Quantité 10 g
Poids de la formule 351.42
Pourcentage de pureté 98%