Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de bêta-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367369
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367369 5 g -
11377369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27483.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3196-73-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3196-73-4
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00039060
Clé InChI XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
CID PubChem 2734767
Nom IUPAC Méthyl3-aminopropanoate ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Alanine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 102°C to 104°C
Formule linéaire H2NCH2CH2CO2CH3·HCl
Beilstein 3556748
Quantité 5 g
Poids de la formule 139.58
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%