Learn More
Chlorhydrate de méthyl ester bêta-alanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Alanine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 3196-73-4 |
| Formule moléculaire | C4H10ClNO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (3-Methoxy-3-oxopropyl)ammonium Chloride, 3-Aminopropanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Monohydrochloride, Methyl 3-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, Methyl beta-Alaninate Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCN |
| Nom IUPAC | 3-aminopropanoate de méthyle ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.58 |
| Poids de la formule | 139.04 |