Learn More
Bêta-(benzylamino)propionitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-(Benzylamino)propionitrile |
| CAS | 706-03-6 |
| Formule moléculaire | C10H12N2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (2-Cyanoethyl)(phenylmethyl)amine, 3-(Benzylamino)propanenitrile, 3-(Benzylamino)propionitrile, 3-[(Phenylmethyl)amino]propanenitrile, Benzyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-cyanoethylamine, 3-(Benzylamino)propionitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,12H,4,8-9H2 |
| SMILES | N#CCCNCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 3-(benzylamino)propanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.22 |
| Poids de la formule | 160.1 |