Learn More
Bêta-carotène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496578 5 g 5g
15486578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60106.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.36€
    140.65€ / 5g
    Économisez 30.71€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7235-40-7 | C40H56 | 536.89 g/mol
The most important of the provitamins A, β-carotene can be classified as an antioxidant due to its inhibition of radical initiated peroxidation in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Considéré comme la plus importante des provitamines A, le β-carotène peut être classé comme un antioxydant en raison de son inhibition de la peroxydation initiée in vitro par les radicaux. Cependant, in vivo, il semble agir soit comme antioxydant, soit comme prooxydant, selon l’environnement cellulaire. Il réduit l’incidence de nombreux cancers.
Solubilité
Soluble dans l’hexane, le diméthylsulfoxyde, le benzène, le chloroforme, le cyclohexane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7235-40-7
Formule moléculaire C40H56
Poids moléculaire (g/mol) 536.89
Numéro MDL MFCD00001556
Clé InChI OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Synonyme beta-carotene, beta carotene, betacarotene, beta,beta-carotene, provitamin a, solatene, carotaben, provatene, all-trans-beta-carotene, serlabo
CID PubChem 5280489
ChEBI CHEBI:17579
Nom IUPAC 1,3,3-triméthyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tétraméthyl-18-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaényl]cyclohexène
SMILES C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Carotene
Point de fusion 178°C to 179°C
Densité 1.000 g/mL
Point d’éclair 103°C (217°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1917416
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hexane,dimethyl sulfoxide,benzene,chloroform,cyclohexane. Insoluble in water.
Poids de la formule 536.87
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide