Learn More
Bêta-Caryophylène Époxyde, TRC
Code produit 30011153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011153 10 g 10g
30006086 25 g 25g
17903005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011153 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18473010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1139-30-6
Formule moléculaire C15 H24 O
Poids moléculaire (g/mol) 220.35
Synonyme 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, (1R,4R,6R,10S)-, 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, [1R-(1R*,4R*,6R*,10S*)]-, Caryophyllene oxide (6CI), Caryophyllene, epoxide (7CI), (-)-Caryophyllene oxide, (-)-Epoxydihydrocaryophyllene, (-)-β-Caryophyllene epoxide, (-)-β-Caryophyllene oxide, (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4β,5α-Epoxycaryophyllene, 6,7-Epoxy-3(15)-caryophyllene, Caryophyllene 4β,5α-epoxide, Caryophyllene 4β,5α-oxide, trans-Caryophyllene oxide, β-Caryophyllene epoxide, β-Caryophyllene oxide
Nom IUPAC (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-triméthyl-9-méthylidène-5-oxyatricyclo[8.2.0.04,6]dodécane
SMILES CC1(C)C[C@H]2[C@H]1CC[C@@]3(C)O[C@@H]3CCC2=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caryophyllene Oxide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
Poids de la formule 220.1827