Learn More
bêta-cyclodextrine hydratée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491888 100 g 100g
11471888 5 g 5g
11481888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14529.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 68168-23-0 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
beta-Cyclodextrin hydrate forms clathrates. Produces a water-soluble complex with dansyl chloride for the fluorescent labeling of proteins. It is used in pharmaceutical research, as pharmaceutical intermediates and also as chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de bêta-cyclodextrine forme des clathrates. Produit un complexe hydrosoluble à base de chlorure de dansyl pour le marquage fluorescent des protéines. Il est utilisé dans la recherche pharmaceutique, comme intermédiaire pharmaceutique et comme réactif chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (18,5 g/l à 25°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68168-23-0
Formule moléculaire C42H70O35
Poids moléculaire (g/mol) 1134.99
Numéro MDL MFCD00150811
Clé InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
CID PubChem 53486154
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxyméthyle)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tétradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatétracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tétradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Cyclodextrin hydrate
Point de fusion 288°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 5915513
Merck Index 14,2718
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (18.5g/L at 25°C).
Rotation optique +142° (c=1.5 in Water)
Poids de la formule 1134.98 (Anhydrous)