Learn More
Bêta-cyclodextrine, Thermo Scientific Chemicals
Description
Use to solubilize non-polar compounds such as fatty acids, lipids and cholesterol. Reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomersβ-Cyclodextrin is used with dansyl chloride to form water-soluble complexes for fluorescent labeling of proteins. It is an active ingredient of household odor eliminator. It is also used in personal care products like toothpastes, skin creams and dusting powders. It finds applications in the cosmetic industry for products like detergents and perfumes for the controlled release of fragrances. Further, it is used to produce HPLC columns allowing chiral enantiomers separation. In addition to this, it is used to decrease the level of cholesterol in milk fat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
À utiliser pour solubiliser les composés non polaires tels que les acides gras, les lipides et le cholestérol. Réputé utile pour la précipitation sélective d’isomèresβ énantiomériques, positionnels ou structurels ;-La cyclodextrine est utilisée avec du chlorure de dansyle pour former des complexes hydrosolubles pour l’étiquetage fluorescent des protéines. Il s’agit d’un ingrédient actif des produits anti-odeurs domestiques. Il est également utilisé dans les produits de soins personnels tels que les dentifrices, les crèmes pour la peau et les poudres de bain. Aussi utilisé dans l’industrie cosmétique pour des produits tels que des détergents et des parfums pour la libération contrôlée des parfums. De plus, il est utilisé pour produire des colonnes HPLC permettant la séparation des énantiomères chiraux. Il est par ailleurs utilisé pour diminuer le taux de cholestérol dans les matières grasses du lait.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’hydroxyde d’ammonium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Cyclodextrin |
| Point de fusion | 290°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 78623 |
| Merck Index | 14,2718 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and ammonium hydroxide. |
| Rotation optique | +162° (c=1.5 in Water) |
| Poids de la formule | 1134.98 |
| Forme physique | Poudre |