Learn More
Bêta-cyclodextrine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495419 25 g 25g
15405429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495419 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63161.14
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
Use to solubilize non-polar compounds such as fatty acids, lipids and cholesterol. Reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomersβ-Cyclodextrin is used with dansyl chloride to form water-soluble complexes for fluorescent labeling of proteins. It is an active ingredient of household odor eliminator. It is also used in personal care products like toothpastes, skin creams and dusting powders. It finds applications in the cosmetic industry for products like detergents and perfumes for the controlled release of fragrances. Further, it is used to produce HPLC columns allowing chiral enantiomers separation. In addition to this, it is used to decrease the level of cholesterol in milk fat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
À utiliser pour solubiliser les composés non polaires tels que les acides gras, les lipides et le cholestérol. Réputé utile pour la précipitation sélective d’isomèresβ énantiomériques, positionnels ou structurels ;-La cyclodextrine est utilisée avec du chlorure de dansyle pour former des complexes hydrosolubles pour l’étiquetage fluorescent des protéines. Il s’agit d’un ingrédient actif des produits anti-odeurs domestiques. Il est également utilisé dans les produits de soins personnels tels que les dentifrices, les crèmes pour la peau et les poudres de bain. Aussi utilisé dans l’industrie cosmétique pour des produits tels que des détergents et des parfums pour la libération contrôlée des parfums. De plus, il est utilisé pour produire des colonnes HPLC permettant la séparation des énantiomères chiraux. Il est par ailleurs utilisé pour diminuer le taux de cholestérol dans les matières grasses du lait.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’hydroxyde d’ammonium.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7585-39-9
Formule moléculaire C42H70O35
Poids moléculaire (g/mol) 1134.99
Numéro MDL MFCD00078139
Clé InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
CID PubChem 131707246
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxyméthyle)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tétradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatétracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tétradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Cyclodextrin
Point de fusion 290°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 78623
Merck Index 14,2718
Informations sur la solubilité Soluble in water and ammonium hydroxide.
Rotation optique +162° (c=1.5 in Water)
Poids de la formule 1134.98
Forme physique Poudre