Learn More
Bêta-D-allopyranose, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15447429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447429 250 mg 250mg
15437429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66172.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7283-09-2
Numéro MDL MFCD00063268
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Allopyranose
Point de fusion 148°C to 150°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Quantité 250 mg
Synonyme 4-chlorophenyl dimethylcarbamate, p-chlorophenyl-n,n-dimethyl carbamate, 4-chlorophenyl n,n-dimethylcarbamate, dimethylcarbamic acid 4-chlorophenyl ester, n,n-dimethyl-4-chlorophenylcarbamate
Clé InChI QTILATGINOFTLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Nom IUPAC (4-chlorophényl) N,N-diméthylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
CID PubChem 350036
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre