Learn More
Pentaacétate de bêta-D-galactose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424793 25 g 25g
11414793 5 g 5g
11434793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424793 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12163.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4163-60-4 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/ml), le chloroforme et l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4163-60-4
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.341
Numéro MDL MFCD00063259
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
Synonyme beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate
CID PubChem 94752
Nom IUPAC [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-yle]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Galactose pentaacetate
Point de fusion 142°C to 146°C
Quantité 25 g
Beilstein 98853
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (50mg/ml),chloroform,and water.
Rotation optique +24° (c=4 in chloroform)
Poids de la formule 390.34
Pourcentage de pureté 98%