Learn More
Pentaacétate bêta-D-Galactose, TRC
Code produit 30179331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179331 5 g 5g
30179231 25 g 25g
30179277 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179331 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG1557655G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4163-60-4
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.34
Nom IUPAC (3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl)acétate de méthylle
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Galactose Pentaacetate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
Poids de la formule 390.1162