Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentaacétate de bêta-D-glucosamine, 96 %
Code produit 11382836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382836 5 g 5g
11372836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382836 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L09020.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7772-79-4 | C16H23NO10 | 389.357 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-79-4
Formule moléculaire C16H23NO10
Poids moléculaire (g/mol) 389.357
Numéro MDL MFCD00006595
Clé InChI OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Synonyme n-acetyl-beta-d-glucosamine tetraacetate, 2-acetamido-1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-deoxy-beta-d-glucopyranose, beta-d-glucosamine pentaacetate, 2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, 2r,3s,4r,5r,6s-5-acetamido-3,4,6-triacetoxy-tetrahydropyran-2-yl methyl acetate, beta-d-galactosamine pentaacetate, 2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-galactopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, 2r,3s,4r,5r,6s-3,4,6-tris acetyloxy-5-acetamidooxan-2-yl methyl acetate, n-acetyl-, a-d-glucosamine tetraacetate, glc-n-ac free
CID PubChem 99461
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5,6RS)-5-acétamido-3,4,6-triacétyloxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Glucosamine pentaacetate
Point de fusion 184°C to 189°C
Quantité 5 g
Beilstein 98835
Rotation optique +4° (c=10 in Chloroform)
Poids de la formule 389.37
Pourcentage de pureté 96%