Learn More
Octaacétate de bêta-D-maltose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469863
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469863 5 g 5g
11459863 1 g 1g
11479863 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469863 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12988.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22352-19-8 | C28H38O19 | 678.593 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22352-19-8
Formule moléculaire C28H38O19
Poids moléculaire (g/mol) 678.593
Numéro MDL MFCD00079432
Clé InChI WOTQVEKSRLZRSX-FKNZMNJBSA-N
Synonyme Octa-O-acetyl-beta-D-maltose
CID PubChem 126963554
Nom IUPAC Acétate de méthyle [(2S,3R,4S,5 R,6S)-4,5,6-triacétyloxy-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-(acétyloxyméthyl) oxan-2-yl] oxyoxan-2-yl]
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Maltose octaacetate
Point de fusion 157°C to 160°C
Quantité 5 g
Beilstein 79279
Rotation optique +65° (c=10 in Chloroform)
Poids de la formule 678.6
Pourcentage de pureté 98%