Learn More
Bêta-D-ribofuranose1,2,3,5-tétraacétate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate |
| Point de fusion | 80°C to 83°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 94078 |
| Rotation optique | −13±0.5° (c=2.4 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 318.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |