Learn More
Bêta-D-ribofuranose1,2,3,5-tétraacétate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495877
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495877 100 g 100g
11475877 5 g 5g
11485877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24426.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13035-61-5 | C13H18O9 | 318.278 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13035-61-5
Formule moléculaire C13H18O9
Poids moléculaire (g/mol) 318.278
Numéro MDL MFCD00005358
Clé InChI IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonyme beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
CID PubChem 83064
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacétyloxyoxolan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
Point de fusion 80°C to 83°C
Quantité 100 g
Beilstein 94078
Rotation optique −13±0.5° (c=2.4 in Chloroform)
Poids de la formule 318.28
Pourcentage de pureté ≥98%