Learn More
Bêta-estradiol, 99 % (poids sec), 3 % d’eau env., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376656 5 g 5g
11366656 1 g 1g
11386656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03801.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.04€
    170.65€ / 5g
    Économisez 35.39€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-28-2 | C18H24O2 | 272.388 g/mol
β-Estradiol is the major estrogen secreted by the premenopausal ovary. It acts as an estrogenic hormone receptor (ER) agonist and activator of PI 3-kinase. Further, it is used in the treatment of infertility in women, prostate cancer and breast cancer. It is also employed as an agent of stimulating female puberty induction, as in the treatment of delayed puberty caused by hypogonadism or Turner's syndrome. In addition to this, it is used as part of the hormone replacement therapy for transgender women.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le β-estradiol est le principal œstrogène sécrété par l’ovaire préménopausique. Il agit en tant qu’agoniste des récepteurs des hormones œstrogènes (ER) et activateur de la PI 3-kinase. De plus, il est utilisé dans le traitement de l’infertilité chez les femmes, du cancer de la prostate et du cancer du sein. Il est également utilisé comme agent de stimulation de l’induction de la puberté féminine, comme dans le traitement des retards de puberté provoqués par l’hypogonadisme ou le syndrome de Turner′. En outre, il est utilisé dans le cadre du traitement hormonal substitutif pour les femmes transgenres.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’éthanol, l’eau, une solution saline tamponnée au phosphate, le DMF, l’acétone, le dioxane et les hydroxydes alcalins. Légèrement soluble dans les huiles végétales.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-28-2
Formule moléculaire C18H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.388
Numéro MDL MFCD00003693
Clé InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonyme estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
CID PubChem 5757
ChEBI CHEBI:16469
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Estradiol
Point de fusion 175°C to 178°C
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), ≈3 % d’eau
Quantité 5 g
Beilstein 1914275
Merck Index 14,3703
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol ,water,phosphate buffer saline,dimethyl formamide,acetone,dioxane and alkali hydroxides. Slightly soluble in vegetable oils.
Rotation optique +79° (c=1 in Dioxane)
Poids de la formule 272.39
Pourcentage de pureté 99%