Learn More
Bêta-estradiol précipitable par la digitonine. MP Biomedicals
Code produit 11498020 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11498020 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11498020 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210165601
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Beta-Estradiol
Note relative au nom Précipité par Digitonin.
CAS 50-28-2
Formule moléculaire C18H24O2
Quantité 1 g
Synonyme estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
Clé InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
Poids moléculaire (g/mol) 272.388
CID PubChem 5757
ChEBI CHEBI:16469
Poids de la formule 272.4