Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’arrêt de dosage de la bêta-galactosidase
Code produit 11517830 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11517830 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11517830 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.25€
    61.95€ / 25mL
    Économisez 25.30€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
La solution d’arrêt de test de la β-galactosidase de mammifères Thermo Scientific est un composant du kit de test de la β-galactosidase de mammifères, qui fournit une méthode colorimétrique simple pour lyser les cellules de mammifères cultivées et mesurer l’activité de la bêta-galactosidase.
The Thermo Scientific™ Mammalian β-Galactosidase Assay Stop Solution is a component of the Mammalian β-Galactosidase Assay Kit, which provides a simple colorimetric method for lysing cultured mammalian cells and measuring beta-Gal activity.
The Assay Reagent and Kit comprise a simple and versatile assay system for measuring β-galactosidase activity. Mammalian cells grown on a plate may be lysed and tested for β-galactosidase activity by adding a single, all-in-one lysis-and-assay solution. Alternatively, the included Thermo Scientific™ M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent may be used to prepare lysate from washed adherent or pelleted cells, and then a portion of the lysate used to quantitate the β-Gal activity. With M-PER Reagent, there is no need to scrape cells or to perform freeze-thaw cycles. The remaining lysates prepared with M-PER Reagent may be used for applications such as reporter assays (luciferase, β-galactosidase and chloramphenical acetyltransferase), protein kinase assays (PKA, PKC, and Tyrosine Kinase), immunoassays (Western blot, ELISA, RIA) and protein purification.
La solution d’arrêt d’essai de la β-galactosidase de mammifères Thermo Scientific est un composant du kit de dosages de la β-galactosidase de mammifères, qui fournit une méthode colorimétrique simple pour lyser les cellules de mammifères cultivées et mesurer l’activité bêta-galactosidase.
Le réactif et le kit de dosage comprennent un système de dosage simple et polyvalent pour mesurer l’activité de la β-galactosidase. Les cellules mammifères cultivées sur une plaque peuvent être lysées et testées pour mesurer l’activité de la β-galactosidase en ajoutant une solution lyse-et-dosage simple, tout-en-un. Sinon, le réactif d’extraction de protéine mammifère Thermo Scientific M-PER inclus peut être utilisé pour préparer le lysat à partir des cellules lavées adhérentes ou en culot, puis une fraction du lysat utilisé pour quantifier l’activité de la β-galactosidase. Grâce au réactif M-PER, il n’est pas nécessaire de gratter les cellules ou d’appliquer des cycles congélation-décongélation. Les lysats restants préparés avec le réactif M-PER peuvent être utilisés pour des applications telles que les dosages rapporteurs (luciférase, β-galactosidase et chloramphénicol acétyltransférase), les dosages de protéine-kinase (PKA, PKC et kinase de tyrosine), les immunodosages (transfert Western, ELISA, RIA) et la purification des protéines.
Caractéristiques du kit de dosage de la β-Galactosidase mammifère Thermo Scientific (réactif de dosage et solution d’arrêt) :
• Choisir un réactif de dosage autonome ou le kit complet pour la lyse et la détection des cellules
• Dosage colorimétrique facilement mesuré dans un lecteur de plaques ou un spectrophotomètre (405 nm)
• Adaptable aux formats de microplaques à 96 puits ou de tubes à essai
• Effectue des essais de criblage homogène ou mesure l’activité après la lyse des cellules
• Également compatible avec les lysats préparés à partir d’autres espèces telles que les bactéries
Produits associés
Kit de dosage de la bêta-galactosidase mammifère Pierce
Réactif de dosage de la bêta-galactosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution d’arrêt de dosage bêta-galactosidase, 25 ml, pH de 11,05, liquide, transparent, plaque à 96 puits, type de dosage enzymatique rapporteur, méthode de détection colorimétrique, cellules compatibles avec les mammifères, substrat exclusif, substrat Beta-Gal, technique d’absorbance
Formule Liquide
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
À utiliser avec (application) Biologie des protéines, dosages de rapporteurs d’enzymes, dosages et analyses des protéines, dosages de bêta-galactosidase, l’absorbance
Plage de pH 11,05
Volume d’échantillon 25 ml
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit βSolution d’arrêt de test de la -galactosidase, Solution d’arrêt de dosage de la bêta-galactosidase
Type de colorant Marquage enzymatique
Quantité 25 ml
Format Plaque 96 puits
Gamme de produits Pierce
Substrat Exclusif
Type de substrat substrat Beta-Gal
Cible La bêta-galactosidase