Learn More
Fisherbrand™ Boîte Duoshield de protection contre les rayons bêta / gamma
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Écran de protection transparent
- Fabriqué en acrylique pour une fabrication et une fabricabilité faciles
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Dimensions (L x l x H) | L x l : 45 x 30cm (17,71 x 11,81 in) |
| À utiliser avec (application) | Protection contre les rayons bêta / gamma |
| Comprend | Base incurvée |
| Type de produit | Boîte Duoshield |
| Matériau | Acrylique |