Learn More
MP Biomedicals™ Bêta-glucuronidase
Code produit 11452602 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452602 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11452602 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0215228410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00€
    374.85€ / 10mL
    Économisez 56.15€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Pour l'analyse des stéroïdes-glucéronides
Bêta-glucuronidase, [9001-45-0]
  • Pour l'analyse des stéroïdes-glucéronides
  • Dans une solution de sulfate d'ammonium saturée à 65 %
  • Activité:≤ 5000 u/mL
  • Définition de l'unité : Quantité qui libère μ1,0 g de phénolphtaléine à partir de glucuronide de phénolphtaléine par heure à pH 5,0 et à 37 °C
Spécification
Concentration bêta-glucuronidase : > 50 000 U/mL, sulfatase : 5 000 U/mL
Couleur Marron
À utiliser avec (application) Hydrolyse enzymatique des glucuronides du sérum, du plasma et d'autres fluides avant analyse par immuno-essai enzymatique, spectrométrie de masse, GC ou HPLC
Contenu et stockage 4°C
Source Helix pomatia
Quantité 10 ml
Type de produit bêta-glucuronidase
Inhibiteurs acide D-glucuronique, acide D-galacturonique et D-glucaro-1,4-lactone
Forme Solution
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Beta-Glucuronidase
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Sulphate,-Glucuronidase