Learn More
Bêta-Glycérol Phosphate Sel Bisodique Pentahydrate, TRC
Code produit 30135464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135464 100 g 100g
30008261 10 g 10g
30009650 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG598450100G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13408-09-8
Formule moléculaire C3 H7 O6 P . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 216.04
Synonyme 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), sodium salt, hydrate (1:2:5) (ACI), 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (9CI), Glycerol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (8CI), Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium 2-glycerophosphate pentahydrate, Disodium β-glycerin phosphate pentahydrate, Disodium β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate disodium salt pentahydrate, β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
Nom IUPAC disodium ; 1,3-dihydroxypropane-2-yl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].OCC(CO)OP(=O)([O-])[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pentahydrate
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 215.9776