Learn More
Bêta-glycérophosphate, 200 mM soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434559
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
Code produit. 15434559
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62121.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 819-83-0 | C3H9Na2O6P | 218.052 g/mol
β-Glycerolphosphate (Glycerol-2-Phosphate) is used in the development of hydrogels and scaffolds that have applications in tissue engineering and cell growth and differentiation. It has also been used as an additive in isolation mediums, similarly providing available phosphate to the isolate. It is a phosphate group donor in matrix mineralization studies that acts as a protein phosphatase inhibitor. Accelerates calcification in vascular smooth muscle cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le β-Glycérolphosphate (Glycérol-2-Phosphate) est utilisé dans le développement d’hydrogels et d’échafaudages qui ont des applications dans l’ingénierie tissulaire et dans la croissance et la différenciation cellulaires. Il a également été utilisé comme additif dans les milieux d’isolement, fournissant ainsi du phosphate disponible à l’isolat. Il s’agit d’un donneur de groupe phosphate dans des études de minéralisation matricielle qui agit comme inhibiteur de la phosphatase protéique. Accélère la calcification dans les cellules musculaires lisses vasculaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 819-83-0
Formule moléculaire C3H7Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 216.04
Numéro MDL MFCD00002135 MFCD28134611 MFCD00149083 MFCD00150339 MFCD00002135
Clé InChI AVPCPPOOQICIRJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, disodium glycerol 2-phosphate hydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt, c3h7o6p.2na.h2o, sodium glycerophosphate usan, b-glycerophosphate disodium salt hydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate hydrate 2:1:x, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤1.0 mol % l-alpha-isomer, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, powder, bioreagent, suitable for cell culture, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤2.4 mol % alpha-isomer based on c3h7o6pna2 with x h2o
CID PubChem 131860121
Nom IUPAC 1,3-dihydroxypropan-2-yl dihydrogénophosphate de sodium
SMILES [Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Glycerophosphate
Couleur Incolore
Quantité 50 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 216.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 mM de solution
Forme physique Liquide