Learn More
Beta-Guaiene (>85%), TRC
Code produit 30180423
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180423 50 mg 50mg
30180320 10 mg 10mg
30179958 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180423 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG81100550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-84-6
Formule moléculaire C15H24
Poids moléculaire (g/mol) 204.35
Synonyme (1S,4S)-1,4-Dimethyl-7-(propan-2-ylidene)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene;(1S,4S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)azulene;(1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-Azulene;Guaia-1(5),7(11)-diene;Guaiene;beta-Guajene;
Nom IUPAC (1S,4S)-1,4-dimethyl-7-propan-2-ylidene-2,3,4,5,6,8-hexahydro-1H-azulene
SMILES C[C@H]1CCC(=C(C)C)CC2=C1CC[C@@H]2C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Guaiene
Quantité 50 mg
Poids de la formule 204.1878