Learn More
bêta-ionone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445413 100 g 100g
11455413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445413 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13400.22
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-77-6 | C13H20O | 192.302 g/mol
It is an important fragrance chemical used in perfumery. The combination of α-ionone and β-ionone is characteristic of the scent of violets and used with other components in flavoring to recreate their scent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un produit chimique de parfum important utilisé dans la parfumerie. La combinaison de α-ionone et β-ionone est caractéristique du parfum des violettes et utilisée avec d’autres composants dans l’arôme pour recréer leur parfum.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,11 mg/mI à 20C).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-77-6
Formule moléculaire C13H20O
Poids moléculaire (g/mol) 192.302
Numéro MDL MFCD00001549
Clé InChI PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonyme beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
CID PubChem 638014
ChEBI CHEBI:32325
Nom IUPAC (E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)but-3en-2-one
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Ionone
Point de fusion -49°C
Densité 0.943
Point d’ébullition 126°C to 128°C (12 mmHg)
Point d’éclair 112°C (233°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 100 g
Beilstein 1909544
Merck Index 14,5056
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.11mg/mI at 20°C).
Poids de la formule 192.3
Pourcentage de pureté 96%