Learn More
bêta-Lapachone (> 90%), TRC
Code produit 30474826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474826 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474826 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17530050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Beta-Lapachone
CAS 4707-32-8
Formule moléculaire C15 H14 O3
Quantité 50 mg
Synonyme 2H-Naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-, 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 2,2-Dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dione, ARQ 501, MB 12066, NSC 26326, NSC 629749, SL 11001, β-Lapachone
Formule InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
SMILES CC1(C)CCC2=C(O1)c3ccccc3C(=O)C2=O
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromène-5,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Poids de la formule 242.0943