Learn More
bêta-Lapachone (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beta-Lapachone |
| CAS | 4707-32-8 |
| Formule moléculaire | C15 H14 O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 2H-Naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-, 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 2,2-Dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dione, ARQ 501, MB 12066, NSC 26326, NSC 629749, SL 11001, β-Lapachone |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CCC2=C(O1)c3ccccc3C(=O)C2=O |
| Nom IUPAC | 2,2-diméthyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromène-5,6-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.27 |
| Poids de la formule | 242.0943 |