Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bêta-lapachone, 98 %
Code produit 16656032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16656032 5 mg 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16656032 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67308.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Bêta-lapachone, 98 %
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Orange
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Doser 98 %
CAS 4707-32-8
Formule moléculaire C15H14O3
Poids de la formule 242,27
Point de fusion 151-153°
Type de produit Bêta-lapachone, 98 %
Forme Solide