Learn More
Beta-Mangostin, TRC
Code produit 30472892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30472892 2.5 mg 2.50mg
30476422 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30472892 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1638952.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20931-37-7
Formule moléculaire C25 H28 O6
Poids moléculaire (g/mol) 424.49
Synonyme 1,6-Dihydroxy-3,7-dimethoxy-2,8-bis(3-methyl-2-butenyl)-9H-xanthen-9-one
Nom IUPAC 1,6-dihydroxy-3,7-diméthoxy-2,8-bis(3-méthylbut-2-ényl)xanthene-9-one
SMILES COc1cc2Oc3cc(O)c(OC)c(CC=C(C)C)c3C(=O)c2c(O)c1CC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Mangostin
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H28O6/c1-13(2)7-9-15-18(29-5)12-20-22(23(15)27)24(28)21-16(10-8-14(3)4)25(30-6)17(26)11-19(21)31-20/h7-8,11-12,26-27H,9-10H2,1-6H3
Poids de la formule 424.1886