Learn More
Beta-Mangostin, TRC
Code produit 30476422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476422 1 mg 1mg
30472892 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30476422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1638951MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20931-37-7
Formule moléculaire C25 H28 O6
Poids moléculaire (g/mol) 424.49
Synonyme 1,6-Dihydroxy-3,7-dimethoxy-2,8-bis(3-methyl-2-butenyl)-9H-xanthen-9-one
Nom IUPAC 1,6-dihydroxy-3,7-diméthoxy-2,8-bis(3-méthylbut-2-ényl)xanthene-9-one
SMILES COc1cc2Oc3cc(O)c(OC)c(CC=C(C)C)c3C(=O)c2c(O)c1CC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Mangostin
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H28O6/c1-13(2)7-9-15-18(29-5)12-20-22(23(15)27)24(28)21-16(10-8-14(3)4)25(30-6)17(26)11-19(21)31-20/h7-8,11-12,26-27H,9-10H2,1-6H3
Poids de la formule 424.1886